Print…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12920.03 A12920.06
A12920.03EA 65 EUR
A12920.03 A12920.06
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 1868-88-8 Molecular Formula: C14H9ClFN Formula Weight: 245.69 Melting Point: 170-173° MDL No.: MFCD00068179
Fórmula: C₁₄H₉ClFN
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068179
Número CAS: 1868-88-8