2-(4-Chlorophenyl)indole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13638.06
A13638.03
A13638.06EA
122
EUR
A13638.06
A13638.03
2-(4-Chlorophenyl)indole ≥98%
2-(4-Chlorophenyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 1211-35-4
Molecular Formula: C14H10ClN
Formula Weight: 227.70
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00047159
Fórmula:
C₁₄H₁₀ClN Ponto de Fusão: 205…207 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047159 Número CAS: 1211-35-4 |