Print…
Serotonin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H9523-100MG H9523-1G H9523-250MG H9523-25MG
SIALH9523-100MGEA 271 EUR
SIALH9523-100MG SIALH9523-1G SIALH9523-250MG SIALH9523-25MG
Serotonin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Serotonin hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂O
Número MDL : MFCD00012686
Número CAS: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III