Print…
Indol-3-ylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
129453-25G 129453-5G
SIAL129453-25GEA 187 EUR
SIAL129453-25G SIAL129453-5G
Indol-3-ylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Indol-3-ylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Número MDL : MFCD00005628
Número CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III