Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L16228.06
L16228.03
L16228.06EA
156
EUR
L16228.06
L16228.03
Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Methyl indole-5-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 474256
Fórmula:
C₁₀H₉NO₂ Ponto de Fusão: 123…126 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153023 Número CAS: 1011-65-0 |