Print…
Methyl indole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
511188-1G 511188-5G
SIAL511188-1GEA 43.4 EUR
SIAL511188-1G SIAL511188-5G
Methyl indole-5-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl indole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Número MDL : MFCD00153023
Número CAS: 1011-65-0