Methyl indole-4-carboxylate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L16021.03
L16021.06
L16021.03EA
35
EUR
L16021.03
L16021.06
Methyl indole-4-carboxylate ≥99%
Methyl indole-4-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 39830-66-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 141826
Fórmula:
C₁₀H₉NO₂ Ponto de Fusão: 68…71 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191222 Número CAS: 39830-66-5 |