Ethyl indole-2-carboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L00797.06
L00797.14
L00797.06EA
54.6
EUR
L00797.06
L00797.14
Ethyl indole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 3770-50-1
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 146395
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Ponto de Fusão: 122…125 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005609 Número CAS: 3770-50-1 EINECS: 223-206-4 |