Print…
Ethyl indole-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E32800-25G E32800-5G
SIALE32800-25GEA 265 EUR
SIALE32800-25G SIALE32800-5G
Ethyl indole-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00005609
Número CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4