Print…
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
118600050 118600250
ACRO118600050EA 49.6 EUR
ACRO118600050 ACRO118600250
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Ethyl indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 119…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005609
Número CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥96.0 %