1-Acetyl-5-bromoindoline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20509.03
B20509.06
B20509.14
B20509.03EA
38.7
EUR
B20509.03
B20509.06
B20509.14
1-Acetyl-5-bromoindoline ≥98%
1-Acetyl-5-bromoindoline
Purity: 98%
CAS No.: 22190-38-1
Molecular Formula: C10H10BrNO
Formula Weight: 240.10
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 165052
Fórmula:
C₁₀H₁₀BrNO Ponto de Fusão: 118…121 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00056017 Número CAS: 22190-38-1 |