Trimethylsilyl isocyanate ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 94%
CAS No.: 1118-02-1
Molecular Formula: C4H9NOSi
Formula Weight: 115.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1744962
UN No.: 2478
MDL No.: MFCD00001993
Fórmula:
C₄H₉NOSi Ponto de ebulição: 90…92 °C Ponto de Fusão: –49 °C Densidade: 0,859 Ponto de Inflamação: –2 °C (28 °F) |
Número MDL :
MFCD00001993 Número CAS: 1118-02-1 EINECS: 214-256-8 ADR: 3,II |