Print…
Trimethylsilyl isocyanate 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
224730050 224730250
ACRO224730050EA 52 EUR
ACRO224730050 ACRO224730250
Trimethylsilyl isocyanate 94%
Trimethylsilyl isocyanate
Fórmula: C₄H₉NOSi
Ponto de Fusão: –49 °C
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001993
Número CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
UN: 2478
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %