Print…
Fenol 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
149340010 149340500 149340025 149340051
149340010.EA 84.6 EUR
149340010. 149340500. 149340025. 149340051.
Fenol 99%, extra puro
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 182 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Densidade: 1.07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
ALCANCE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %