Print…
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 33.9 EUR
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Ethyl piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 273 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.08 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005964
Número CAS: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %