Print…
1-Boc-piperazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
367280050 367280250
ACRO367280050EA 145 EUR
ACRO367280050 ACRO367280250
1-Boc-piperazine 97%
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075265
Número CAS: 57260-71-6
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %