Print…
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
343536-1G 343536-25G 343536-5G
SIAL343536-1GEA 70.1 EUR
SIAL343536-1G SIAL343536-25G SIAL343536-5G
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-piperazine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00075265
Número CAS: 57260-71-6