Print…
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
15502-25G 15502-5G
SIAL15502-25GEA 352 EUR
SIAL15502-25G SIAL15502-5G
1-Boc-piperazine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-piperazine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 186.25 g/mol
Número MDL : MFCD00075265
Número CAS: 57260-71-6