Print…
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, (R)-3-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
376490010 376490050
ACRO376490010EA 98.6 EUR
ACRO376490010 ACRO376490050
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 95%, 98% ee
(R)-(+)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658929
Número CAS: 134615-24-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)