1-Boc-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
461350-100G
461350-25G
461350-5G
SIAL461350-100GEA
893
EUR
SIAL461350-100G
SIAL461350-25G
SIAL461350-5G
1-Boc-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Boc-4-piperidone
Fórmula:
C₁₀H₁₇NO₃ Peso Molecular: 199.25 g/mol |
Número MDL :
MFCD00151800 Número CAS: 79099-07-3 |