Print…
1-Boc-4-piperidone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 56 EUR
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperidone 99%
1-Boc-4-piperidone
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso Molecular: 199.25 g/mol
Ponto de Fusão: 74…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151800
Número CAS: 79099-07-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %