Print…
1-Boc-3-piperidone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
L19276.03 L19276.06
L19276.03EA 33.4 EUR
L19276.03 L19276.06
1-Boc-3-piperidone ≥97%
1-Boc-3-piperidone
Purity: 97% CAS No.: 98977-36-7 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 Melting Point: 37-39° Beilstein Reference: 5936353
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso Molecular: 199.25 g/mol
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631193
Número CAS: 98977-36-7