Print…
1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
650811-25G 650811-5G
SIAL650811-25GEA 581 EUR
SIAL650811-25G SIAL650811-5G
1-Boc-3-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Boc-3-piperidone
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD01631193
Número CAS: 98977-36-7