1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Estabilização:
Estabilizado com prata
A13388.09
A13388.18
A13388.30
A13388.09EA
66.6
EUR
A13388.09
A13388.18
A13388.30
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% estabilizada
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Stabilized with silver
Purity: 90+%
CAS No.: 870-63-3
Molecular Formula: C5H9Br
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Pungent
Boiling Point: 135°
Beilstein Reference: 1420778
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000242
Fórmula:
C₅H₉Br Ponto de ebulição: 135 °C Densidade: 1,281 Ponto de Inflamação: 32 °C (90 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000242 Número CAS: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8,II |