Print…
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
MQ300
W250708-1KG-K W250708-20KG-K W250708-9KG-K
SIALW250708-1KG-KEA 106 EUR
SIALW250708-1KG-K SIALW250708-20KG-K SIALW250708-9KG-K
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Número MDL : MFCD00002917
Número CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1