Print…
Geraniol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
410900250 410901000 410900050 410905000 410900025
ACRO410900250EA 47.8 EUR
ACRO410900250 ACRO410901000 ACRO410900050 ACRO410905000 ACRO410900025
Geraniol 99%
Geraniol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 229…230 °C (757 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 0.878 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002917
Número CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %