Geraniol 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
A13736.0B
A13736.18
A13736.30
A13736.0BEA
404
EUR
A13736.0B
A13736.18
A13736.30
Geraniol 97
Geraniol
Purity: 97%
CAS No.: 106-24-1
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Floral
Melting Point: -15°
Boiling Point: 114-115°/12mm
Beilstein Reference: 1722456
Merck Reference: 14,4403
MDL No.: MFCD00002917
Fórmula:
C₁₀H₁₈O Peso Molecular: 154.25 g/mol Ponto de ebulição: 114…115 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 0.884 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002917 Número CAS: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 |