Print…
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
MQ100
163333-100G 163333-25G
SIAL163333-100GEA 171 EUR
SIAL163333-100G SIAL163333-25G
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Número MDL : MFCD00002917
Número CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1