Print…
Nerol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
268909-100ML 268909-5ML
SIAL268909-100MLEA 94.8 EUR
SIAL268909-100ML SIAL268909-5ML
Nerol, Sigma-Aldrich®
Nerol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Número MDL : MFCD00063204
Número CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7