Print…
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Antiarol
189140050 189140250 189141000
ACRO189140050EA 76.5 EUR
ACRO189140050 ACRO189140250 ACRO189141000
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Fórmula: C₉H₁₂O₄
Peso Molecular: 184.19 g/mol
Ponto de ebulição: 283
Ponto de Fusão: 146…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008389
Número CAS: 642-71-7
EINECS: 211-387-2
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
GC ≥98.50 %