Print…
Nerol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W277002-1KG-K W277002-4KG-K W277002-9KG-K
SIALW277002-1KG-KEA 164 EUR
SIALW277002-1KG-K SIALW277002-4KG-K SIALW277002-9KG-K
Nerol, Sigma-Aldrich®
Nerol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Número MDL : MFCD00063204
Número CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7