Print…
O-Dianisidine dihydrochloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
A17175.03 A17175.06
A17175.03EA 36.7 EUR
A17175.03 A17175.06
O-Dianisidine dihydrochloride ≥99%
O-Dianisidine dihydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 20325-40-0 Molecular Formula: C14H16N2O2.2HCl Formula Weight: 317.21 Melting Point: 268° dec. Beilstein Reference: 3917996
Fórmula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Peso Molecular: 317,21
Ponto de Fusão: 268 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012488
Número CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5