Print…
O-Dianisidine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
184470250 184470050
ACRO184470250EA 224 EUR
ACRO184470250 ACRO184470050
O-Dianisidine dihydrochloride 98%
O-Dianisidine dihydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
Peso Molecular: 317,21
Ponto de Fusão: 268 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012488
Número CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to beige to grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)