o-Dianisidina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17150.06
A17150.14
A17150.22
A17150.06EA
37.7
EUR
A17150.06
A17150.14
A17150.22
o-Dianisidina ≥98%
o-Dianisidina
Purity: 98+%
CAS No.: 119-90-4
Molecular Formula: C14H16N2O2
Formula Weight: 244.30
Flash Point: 206°(402°F)
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1879884
Merck Reference: 14,2991
MDL No.: MFCD00008372
Fórmula:
C₁₄H₁₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 134…138 °C Ponto de Inflamação: 206 °C (402 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008372 Número CAS: 119-90-4 EINECS: 204-355-4 Merck Index: 14,2991 |