Print…
Cloridrato de 2-amino-4-(trifluorometil)benzenotiol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
L09683.03 L09683.06
L09683.03EA 31.3 EUR
L09683.03 L09683.06
Cloridrato de 2-amino-4-(trifluorometil)benzenotiol 97%
Cloridrato de 2-amino-4-(trifluorometil)benzenotiol
Purity: 97% CAS No.: 4274-38-8 Molecular Formula: C7H6F3NS.HCl Formula Weight: 229.65 Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 4273774 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042600
Fórmula: C₇H₇ClF₃NS
Peso Molecular: 229,65
Ponto de Fusão: 186…190 °C
Densidade: 2.46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042600
Número CAS: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
ADR: 8 II