Print…
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dianidrido 3,4,3',4'-benzofenonatetracarboxílico, Dianidrido 4,4'-carbonildiftálico
401935000 401930025
ACRO401935000EA 130 EUR
ACRO401935000 ACRO401930025
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride 97+%
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₇H₆O₇
Ponto de Fusão: 219…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005923
Número CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Encomendar
Appearance Yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 229 °C
Free acid ≤2.2 %
Titration by coupling ≥97.0 %