Print…
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dianidrido 3,4,3',4'-benzofenonatetracarboxílico, Dianidrido 4,4'-carbonildiftálico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B9750-100G B9750-500G
SIALB9750-100GEA 119 EUR
SIALB9750-100G SIALB9750-500G
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride, Sigma-Aldrich®
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₇H₆O₇
Número MDL : MFCD00005923
Número CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1