Print…
Ácido micofenólico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
M5255-250MG M5255-50MG
SIALM5255-250MGEA 387 EUR
SIALM5255-250MG SIALM5255-50MG
Ácido micofenólico, Sigma-Aldrich®
Mycophenolic acid
Fórmula: C₁₇H₂₀O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036814
Número CAS: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3