Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
A13776.0B
A13776.18
A13776.22
A13776.30
A13776.36
A13776.0BEA
228
EUR
A13776.0B
A13776.18
A13776.22
A13776.30
A13776.36
Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98%
Diethyl ethoxymethylenemalonate
Purity: 98+%
CAS No.: 87-13-8
Molecular Formula: C10H16O5
Formula Weight: 216.23
Flash Point: 144°(291°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Ester-like
Melting Point: -33°
Boiling Point: 136-139°/10mm
Beilstein Reference: 880058
MDL No.: MFCD00009148
Fórmula:
C₁₀H₁₆O₅ Ponto de ebulição: 136…139 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: –33 °C Densidade: 1,080 Ponto de Inflamação: 144 °C (291 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009148 Número CAS: 87-13-8 EINECS: 201-725-7 |