2-Chloroanilinium chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Chloroaniline hydrochloride
L13483.14
L13483.22
L13483.14EA
34.5
EUR
L13483.14
L13483.22
2-Chloroanilinium chloride ≥97%
2-Chloroanilinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 137-04-2
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.03
Odour: Characteristic
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 3624280
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00053282
Fórmula:
C₆H₇Cl₂N Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (sublimação) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053282 Número CAS: 137-04-2 EINECS: 205-274-7 UN: 2018 ADR: 6.1,II |