Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L16751.03
L16751.06
L16751.03EA
72.4
EUR
L16751.03
L16751.06
Dimethyl fluoromalonate ≥97%
Dimethyl fluoromalonate
Purity: 97%
CAS No.: 344-14-9
Molecular Formula: C5H7FO4
Formula Weight: 150.11
Refractive Index: 1.4032
Boiling Point: 111-112°/45mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00054680
Fórmula:
C₅H₇FO₄ Ponto de ebulição: 111…112 °C (45 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054680 Número CAS: 344-14-9 ADR: 8,II |