Print…
Erythrosin B disodium salt, puro, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: C.I. 45430
409450250 409451000
ACRO409450250EA 55.3 EUR
ACRO409450250 ACRO409451000
Erythrosin B disodium salt, puro, certificado
Erythrosin B disodium salt
Fórmula: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Peso Molecular: 879.86 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144257
Número CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Encomendar
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 524 to 527 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.15 to 1.55
BSC Certification Passes