Print…
Erythrosin B disodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14180.14 A14180.22 A14180.36
A14180.14EA 49.7 EUR
A14180.14 A14180.22 A14180.36
Erythrosin B disodium salt
Erythrosin B disodium salt
CAS No.: 568-63-8 Molecular Formula: C20H6I4Na2O5 Formula Weight: 879.87 MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Fórmula: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144257
Número CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-046-0