Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
671541-50G 671541-5G
SIAL671541-50GEA 350 EUR
SIAL671541-50G SIAL671541-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Fórmula: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Número MDL : MFCD09953486
Número CAS: 848641-69-0