Print…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide, [EMIIm], 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
11291-1G-F 11291-5G-F
SIAL11291-1G-FEA 295 EUR
SIAL11291-1G-F SIAL11291-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fórmula: C₈H₁₁F₆N₃O₄S₂
Número MDL : MFCD03788927
Número CAS: 174899-82-2