Print…
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 71.1 EUR
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 255 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008385
Número CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Encomendar
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %