Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
77896-1G-F 77896-5G-F
SIAL77896-1G-FEA 232 EUR
SIAL77896-1G-F SIAL77896-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fórmula: C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂
Peso Molecular: 419.37 g/mol
Número MDL : MFCD05664714
Número CAS: 174899-83-3