Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
689483-50G 689483-5G
SIAL689483-50GEA 1040 EUR
SIAL689483-50G SIAL689483-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₂
Número MDL : MFCD06798186
Número CAS: 143314-17-4