Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Acetate
51053-1KG-F 51053-100G-F
SIAL51053-1KG-FEA 2060 EUR
SIAL51053-1KG-F SIAL51053-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₂
Número MDL : MFCD06798186
Número CAS: 143314-17-4