Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
39952-1KG-F 39952-100G-F
SIAL39952-1KG-FEA 2400 EUR
SIAL39952-1KG-F SIAL39952-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 198.27 g/mol
Número MDL : MFCD06798175
Número CAS: 284049-75-8